Ácido acético 1 mol/l, EMPROVE® EXPERT BiopharmaceuticalProduction, SAFC®
Proveedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Sinónimos: Vinegar acid, Methanecarboxylic acid, Ethanoic acid
1.37035.2500 1.37035.9025
1.37035.2500EA 109 EUR
1.37035.2500 1.37035.9025
Ácido acético 1 mol/l, EMPROVE® EXPERT BiopharmaceuticalProduction, SAFC®
Ácido acético
Formula: H₃CCOOH
MW: 60.05 g/mol
Pto. Ebullición: 118
Pto. de fusión: 17
Pto. de inflamación: 38,5
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00036152
Núm. CAS: 64-19-7
EINECS: 200-580-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=6c26d1716b942e60cb8b3ec0f91e6623fed5b3db&prid=web&clid=SAPDAM