Glutaraldehído 25% en solución acuosa para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Glutaral, 1,5-Pentanodial
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20603.0100 8.20603.1000 8.20603.2500 8.20603.9025
8.20603.0100EA 37.4 EUR
8.20603.0100 8.20603.1000 8.20603.2500 8.20603.9025
Glutaraldehído 25% en solución acuosa para síntesis, Sigma-Aldrich®
Glutaraldehído
Formula: C₅H₈O₂
MW: 100.12 g/mol
Pto. Ebullición: 188
Pto. de fusión: –6 °C
Densidad: 1.06 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: >71 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007025
Núm. CAS: 111-30-8
EINECS: 203-856-5
UN: 2922
ADR: 8 (6.1) II
Índice Merck: 13,04485
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -6 °C
Boiling Point 100.5 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.27 hPa (20 °C)
Density 1.06 g/cm3 (20 °C)
pH 3.0 (H2O, 20 °C)
Ignition Point 275 °C
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material