Ácido oxálico standard solution 0.1 N
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Ethanedioic acid
124280010 124280025
ACRO124280010EA 46.6 EUR
ACRO124280010 ACRO124280025
Ácido oxálico standard solution 0.1 N
Ácido oxálico
Formula: C₂H₂O₄
MW: 90.04 g/mol
Pto. Ebullición: 365
Densidad: 1 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002573
Núm. CAS: 144-62-7
EINECS: 205-634-3
Índice Merck: 13,06980
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Solution
Strength 0.0998 to 0.1002 N (20 °C)
Melting point 116 to 119 °C
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure