Ácido oxálico 0.5 mol/l (1 N) en solución acuosa
Proveedor: PROLABO CMP
Sinónimos: Ethanedioic acid
MC307421.0500 MC307421.1000
PRLSMC307421.0500EA 0 EUR
PRLSMC307421.0500 PRLSMC307421.1000
Ácido oxálico 0.5 mol/l (1 N) en solución acuosa
Ácido oxálico
Formula: C₂H₂O₄
MW: 90.04 g/mol
Pto. Ebullición: 365
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002573
Núm. CAS: 144-62-7
EINECS: 205-634-3
Índice Merck: 13,06980