Glutaraldehído 50% (w/w) in water
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
410960010 410960025 410960100
ACRO410960010EA 92.7 EUR
ACRO410960010 ACRO410960025 ACRO410960100
Glutaraldehído 50% (w/w) in water
Glutaraldehído
Formula: C₅H₈O₂
Pto. Ebullición: 101,5 °C (740 mmHg)
Pto. de fusión: –33 °C
Densidad: 1,13 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00007025
Núm. CAS: 111-30-8
EINECS: 203-856-5
UN: 2922
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear solution
Color scale ≤50 APHA
Strength 50 to 51 %
pH 3.2 to 4.2
Methanol ≤0.5 % (GC)