Glutaraldehído 50% en solución acuosa
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Glutaral, 1,5-Pentanodial
A10500.0E
A10500.22
A10500.36
A10500.0EEA
149
EUR
A10500.0E
A10500.22
A10500.36
Glutaraldehído 50% en solución acuosa
Glutaraldehído
CAS No.: 111-30-8
Molecular Formula: C5H8O2
Formula Weight: 100.12
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Liquid
Density: 1.123
Refractive Index: 1.4210
Appearance: Colourless to pale yellow
Odour: Stench
Melting Point: ca -21°
Boiling Point: 100°
Beilstein Reference: 605390
Merck Reference: 14,4472
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00007025
Formula:
C₅H₈O₂ MW: 100.12 g/mol Pto. Ebullición: 100 °C Pto. de fusión: ∼–21 °C Densidad: 1.123 Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00007025 Núm. CAS: 111-30-8 EINECS: 203-856-5 UN: 2922 ADR: 8 III Índice Merck: 14,4472 |