Glutaraldehído 50% en solución acuosa, grado reactivo
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
0875-100MLEA 77.1 EUR
0875-100ML 0875-500ML
Glutaraldehído 50% en solución acuosa, grado reactivo
Glutaraldehído
Formula: C₅H₈O₂
Densidad: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00007025
Núm. CAS: 111-30-8
EINECS: 203-856-5
UN: 2927
ADR: 6.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Boiling Range >95 °C
Color (APHA) ≤100
Glutaraldehyde 50 – 51.5%
Methanol ≤1%
pH at 25 °C ≤5
Solidification range ≥–20 °C
Specific gravity 1.125 – 1.135