EDTA sal disódica 0.0178 mol/l (N/28) in water, AVS TITRINORM para determinaciones de la dureza del agua
Proveedor: VWR Chemicals
Sinónimos: Dihidrogenoetilendiaminotetraacetato de disodioÁcido etilendiaminotetraacético sal disódicaÁcido edético sal disódicaIdranal III
30029.400EA 165 EUR
30029.400 30029.290 30029.360
EDTA sal disódica 0.0178 mol/l (N/28) in water, AVS TITRINORM para determinaciones de la dureza del agua
EDTA sal disódica
1 ml = 1°dH/100 ml H₂O
Formula: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈
MW: 336,21 g/mol
Densidad: 1,001 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00070672
Núm. CAS: 139-33-3
EINECS: 205-358-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Título (20°C;exactitud valor real 0,2 %) 0,017764 - 0,01784 mol/l
NIST trazable Confirmado