EDTA sal disódica 0.01 mol/l (0.02 N) en solución acuosa, AVS TITRINORM solución volumétrica
Proveedor: VWR Chemicals
Sinónimos: Dihidrogenoetilendiaminotetraacetato de disodioÁcido etilendiaminotetraacético sal disódicaÁcido edético sal disódicaIdranal III
160226GEA 109 EUR
160226G
EDTA sal disódica 0.01 mol/l (0.02 N) en solución acuosa, AVS TITRINORM solución volumétrica
EDTA sal disódica
Formula: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈
MW: 336,21 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00070672
Núm. CAS: 139-33-3
EINECS: 205-358-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Título (20°C;exactitud valor real 0,2 %) 0,00998 - 0,01002 mol/l
NIST trazable Confirmado