EDTA sal disódica 0.01 mol/l (0.02 N) en solución acuosa
Proveedor: REAGECON
Sinónimos: Idranal III, Ácido etilendiaminotetraacético sal disódica, Ácido edético sal disódica, Dihidrogenoetilendiaminotetraacetato de disodio
ED20011 ED20015
REGEED20011EA 34.4 EUR
REGEED20011 REGEED20015
EDTA sal disódica 0.01 mol/l (0.02 N) en solución acuosa
EDTA sal disódica
Formula: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00070672
Núm. CAS: 139-33-3
EINECS: 205-358-3