EDTA sal disódica solution_standardised 0.0575 M (0.115N) aqueous solution
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Idranal III, Ácido etilendiaminotetraacético sal disódica, Ácido edético sal disódica, Dihidrogenoetilendiaminotetraacetato de disodio
39782.K2
39782.K7
39782.K2EA
45.8
EUR
39782.K2
39782.K7
EDTA sal disódica solution_standardised 0.0575 M (0.115N) aqueous solution
EDTA sal disódica
CAS No.: 139-33-3
Molecular Formula: (NaO2CCH2)2NCH2CH2N(CH2CO2H)2
Formula Weight: 336.22
Physical Form: Liquid
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00070672
Formula:
C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈ MW: 336.21 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00070672 Núm. CAS: 139-33-3 EINECS: 205-358-3 Índice Merck: 12,03556 |