EDTA sal disódica 0.05 mol/l (0.1 N) en solución acuosa, AVS TITRINORM solución volumétrica
Proveedor: VWR Chemicals
Sinónimos: Idranal III, Ácido etilendiaminotetraacético sal disódica, Ácido edético sal disódica, Dihidrogenoetilendiaminotetraacetato de disodio
30031.294EA 50.4 EUR
30031.294 30031.408
EDTA sal disódica 0.05 mol/l (0.1 N) en solución acuosa, AVS TITRINORM solución volumétrica
EDTA sal disódica
Formula: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00070672
Núm. CAS: 139-33-3
EINECS: 205-358-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Título (20°C;exactitud valor real 0,2 %) 0,0499 - 0,0501 mol/l
NIST trazable Confirmado