EDTA sal disódica 0.1 M EDTA-Na2 en solución acuosa Reag. Ph. Eur. solución volumétrica, para complexometria, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Sinónimos: Idranal III, Ácido etilendiaminotetraacético sal disódica, Ácido edético sal disódica, Dihidrogenoetilendiaminotetraacetato de disodio
34550-10L-VP 34550-1L 34550-6X1L 34550-500ML 34550-2.5L
34550-10L-VPEA 440 EUR
34550-10L-VP 34550-1L 34550-6X1L 34550-500ML 34550-2.5L
EDTA sal disódica 0.1 M EDTA-Na2 en solución acuosa Reag. Ph. Eur. solución volumétrica, para complexometria, Fluka™
EDTA sal disódica
Formula: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈
Densidad: 1,01 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00070672
Núm. CAS: 139-33-3
EINECS: 382-266-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Factor 0.999 - 1.001
Traceable to NIST SRM effective