EDTA sal disódica 0.1 mol/l (0.2 N) aqueous solution, AVS TITRINORM Water_hardness
Proveedor: VWR Chemicals
Sinónimos: Idranal III, Ácido etilendiaminotetraacético sal disódica, Ácido edético sal disódica, Dihidrogenoetilendiaminotetraacetato de disodio
28662.290EA 50.4 EUR
28662.290 28662.370
EDTA sal disódica 0.1 mol/l (0.2 N) aqueous solution, AVS TITRINORM Water_hardness
EDTA sal disódica
1ml = 5.6° dH/100 H₂O
Formula: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈
MW: 336.21 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00070672
Núm. CAS: 139-33-3
EINECS: 205-358-3
Índice Merck: 12,03556
Order Now
Resultados test especificaciones
Título (20°C;exactitud valor real 0,2 %) 0,0998 - 0,1002 mol/l
NIST trazable Confirmado