EDTA sal disódica 0.2 M EDTA-Na2 solución volumétrica, para complexometria, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Sinónimos: Idranal III, Ácido etilendiaminotetraacético sal disódica, Ácido edético sal disódica, Dihidrogenoetilendiaminotetraacetato de disodio
35102-5L-VP 35102-1L
35102-5L-VPEA 268 EUR
35102-5L-VP 35102-1L
EDTA sal disódica 0.2 M EDTA-Na2 solución volumétrica, para complexometria, Fluka™
EDTA sal disódica
Formula: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈
MW: 336.21 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00070672
Núm. CAS: 139-33-3
EINECS: 382-266-9
Índice Merck: 12,03556
Order Now
Resultados test especificaciones
Factor 0.999 - 1.001