Formaldehído 10% en solución acuosa
Proveedor: PROLABO CMP
Peligro
MC311412.0250 MC311412.1000 MC311412.5000 MC311412.6010 MC311412.6020 MC311412.6025
PRLSMC311412.0250EA 0 EUR
PRLSMC311412.0250 PRLSMC311412.1000 PRLSMC311412.5000 PRLSMC311412.6010 PRLSMC311412.6020 PRLSMC311412.6025
Formaldehído 10% en solución acuosa
Formaldehído
Formula: CH₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003274
Núm. CAS: 50-00-0
EINECS: 200-001-8
UN: 3334
ADR: 9,