Ditiotreita (Reactivo de Cleland) 1 mol/l en solución acuosa
Proveedor: PanReac AppliChem
Sinónimos: (R*,R*)-1,4-Dimercaptobutano-2,3-diol, DTT
A3668.0100 A3668.0050
A3668.0100EA 96.7 EUR
A3668.0100 A3668.0050
Ditiotreita (Reactivo de Cleland) 1 mol/l en solución acuosa
Ditiotreita (Reactivo de Cleland)
Formula: C₄H₁₀O₂S₂
Número MDL: MFCD00004877
Núm. CAS: 3483-12-3
EINECS: 222-468-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5022472c3f3baef75a703791c548fc6504df810f&vid=81529732db015cb66c1f106092309ae5714325b7&prid=web&clid=SAPDAM