Guanidinio cloruro 8 mol/l en solución acuosa
Proveedor: PanReac AppliChem
Atención
A0860.0500EA 144 EUR
A0860.0500
Guanidinio cloruro 8 mol/l en solución acuosa
Guanidinio cloruro
Formula: NH₂C(=NH)NH₂·HCl
MW: 95,53 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013026
Núm. CAS: 50-01-1
EINECS: 200-002-3
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/74/24/2297424.jpg