Ácido clorhídrico 0.02 mol/l (0.02 N)

Proveedor: PROLABO CMP

Sinónimos: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid

MC303775.2000 MC303775.5000
PRLSMC303775.2000EA 0 EUR
PRLSMC303775.2000 PRLSMC303775.5000
Ácido clorhídrico 0.02 mol/l (0.02 N)
Ácido clorhídrico
Formula: HCl
MW: 36.46 g/mol
Densidad: 1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011324
Núm. CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8 III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR