Ácido clorhídrico 0.02 mol/l (0.02 N) Volumetric
Proveedor: REAGECON
Sinónimos:
Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
H20025
H20021
REGEH20025EA
145
EUR
REGEH20025
REGEH20021
Ácido clorhídrico 0.02 mol/l (0.02 N) Volumetric
Ácido clorhídrico
Formula:
HCl MW: 36.46 g/mol Densidad: 1 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011324 Núm. CAS: 7647-01-0 EINECS: 231-595-7 UN: 1789 ADR: 8 III |