Sistemas de vacío para química, MZ
Proveedor: VACUUBRAND
20732500 732502 20732600 732602 20732700 20732800 20732300 732501 732601 732301 732302 20724100 724102
181-1042EA 2910 EUR
181-1042 181-1043 181-1044 181-1045 181-1046 181-1047 181-1040 181-0163 181-0164 181-0161 181-0338 181-0462 181-0337
Sistemas de vacío para química, MZ
Bombas Bombas de diafragma
These chemistry vacuum systems can be used in a wide range of applications for evacuating or moving gases and vapours between containers in chemistry and physics laboratories, e.g. as an alternative to water jet pumps and rotary vane pumps. Compact construction, very quiet running, long service life, diaphragm and valves are very easy to replace. Oil-free vacuum.
  • Incluye bombas de membrana con alta resistencia química (las piezas en contacto con los medios están fabricadas a partir de compuestos de PTFE y similares).
  • Alta capacidad de aspiración, incluso a presiones bajas.
  • Válvula reguladora de gas estándar para trabajar con condensados.
  • Recuperación de casi el 100% de solventes con el condensador de vapor en la salida.
  • Control manual sencillo.
Model MZ 1 C:
The MZ 1C pump is equipped with a gas ballast valve for continuous condensate purge, increasing the pumping capability of condensable vapours. It features slim design for space saving installation and good vacuum performance. A manual vacuum regulator valve with dial gauge for adjustment of pumping speed and ultimate vacuum is available as an accessory.
Model MZ 2 C NT:
The MZ 2C NT pump is equipped with a gas ballast valve for continuous condensate purge, increasing the pumping capability of condensable vapours. This pump is our most popular chemistry diaphragm pump, and is the heart of a family of VACUUBRAND pumping systems. The NT series features further improved performance data and superior vapour tolerance.
Modelo MZ 2C NT + 2 AK
Consta de una bomba de membrana para química MZ 2C NT montada sobre un soporte de bomba, una trampa en el lado de succión (AK) como protección frente a partículas y para recoger las gotas de líquido, más una trampa en la salida (AK) para recoger la condensación de los vapores solventes condensados y evitar el reflujo de los condensados.
Modelo MZ 2C NT + AK + EK
Incluye una bomba de membrana para química MZ 2C NT montada sobre un soporte de bomba, una trampa en el lado de succión (AK) como protección frente a partículas y para recoger las gotas de líquido y un condensador de vapor de en la salida (EK) con el fin de lograr una recuperación eficaz de los solventes para proteger el medio ambiente y un reciclado económico.
Modelo MZ 2C NT + AK SYNCHRO + EK
Este sistema de vacío para química permite el funcionamiento simultáneo de dos sistemas de vacío con una única bomba de vacío. Consta de una bomba de membrana para química MZ 2C NT montada sobre un soporte de bomba, una trampa en el lado de succión (AK) como protección frente a partículas y para recoger las gotas de líquido. Con condensador de vapor de escape aislado (EK) en la salida con el fin de lograr una recuperación eficaz de los solventes para proteger el medio ambiente y un reciclado económico. Incluye válvulas dobles de control manual y antirretorno para evitar que los procesos interfieran entre sí.
Precaución: Note: Please visit our website for details on the full range of Vacuubrand chemistry vacuum systems.