Ácido clorhídrico 0.05 mol/l (0.05 N) solución volumétrica
Proveedor: REAGECON
Sinónimos: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
H20051 H20055
REGEH20051EA 50.6 EUR
REGEH20051 REGEH20055
Ácido clorhídrico 0.05 mol/l (0.05 N) solución volumétrica
Ácido clorhídrico
Formula: HCl
Densidad: 1,004 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011324
Núm. CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,III