Ácido clorhídrico 0.0714 mol/l (N/14)
Proveedor: PROLABO CMP
Sinónimos: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
MC307902.6010 MC307902.9010 MC307902.9020
MC307902.6010EA 0 EUR
MC307902.6010 PRLSMC307902.9010 PRLSMC307902.9020
Ácido clorhídrico 0.0714 mol/l (N/14)
Ácido clorhídrico
Formula: HCl
MW: 36.46 g/mol
Densidad: 1.004 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011324
Núm. CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8 III