Ácido clorhídrico 0.2 mol/l (0.2 N)

Proveedor: PROLABO CMP

85481.300 85481.5010
PRLS85481.300EA 0 EUR
PRLS85481.300 PRLS85481.5010
Ácido clorhídrico 0.2 mol/l (0.2 N)
Ácido clorhídrico
Formula: HCl
Densidad: 1,004 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011324
Núm. CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR