Ácido clorhídrico 0.2 mol/l (0.2 N) solución volumétrica
Proveedor: REAGECON
Sinónimos: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
H20205 H20201
REGEH20205EA 145 EUR
REGEH20205 REGEH20201
Ácido clorhídrico 0.2 mol/l (0.2 N) solución volumétrica
Ácido clorhídrico
Formula: HCl
MW: 36.46 g/mol
Densidad: 1.004 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011324
Núm. CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8 III