Ácido clorhídrico 0.2 M HCl (0.2N) ≥97% solución volumétrica, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Atención
Sinónimos: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
343102-2L 343102-500ML
343102-2LEA 133 EUR
343102-2L 343102-500ML
Ácido clorhídrico 0.2 M HCl (0.2N) ≥97% solución volumétrica, Fluka™
Ácido clorhídrico
Formula: HCl
MW: 36.46 g/mol
Pto. Ebullición: 100 °C
Pto. de fusión: 0 °C
Densidad: 1.0 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011324
Núm. CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-791-2
UN: 1789
ADR: 8 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance (trubidity) complying
Appearance (color) complying
Appearance (form) complying
Traceable to NIST SRM effective
Assay 0.1900 - 0.2100 N