Ácido acético 60%, EMPROVE® EXPERT para producción biofarmacéutica
Proveedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Peligro
Sinónimos: Vinegar acid, Methanecarboxylic acid, Ethanoic acid
1.37034.9025 1.37034.9950
1.37034.9025EA 765 EUR
1.37034.9025 1.37034.9950
Ácido acético 60%, EMPROVE® EXPERT para producción biofarmacéutica
Ácido acético
Formula: H₃CCOOH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00036152
Núm. CAS: 64-19-7
EINECS: 200-580-7
UN: 2790
ADR: 8,
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=6c26d1716b942e60cb8b3ec0f91e6623fed5b3db&prid=web&clid=SAPDAM