Ácido clorhídrico 0.5 mol/l (0.5 N)

Proveedor: PROLABO CMP
Atención

MC308026.5000 MC308026.6010 MC308026.9010 MC308026.9015 MC308026.9020
PRLSMC308026.5000EA 0 EUR
PRLSMC308026.5000 PRLSMC308026.6010 PRLSMC308026.9010 PRLSMC308026.9015 PRLSMC308026.9020
Ácido clorhídrico 0.5 mol/l (0.5 N)
Ácido clorhídrico
Formula: HCl
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011324
Núm. CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,II

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR