Ácido acético ≥80%
Proveedor: PROLABO CMP
Peligro
MC309749.9010 MC309749.9025 MC309749.9030
PRLSMC309749.9010EA 0 EUR
PRLSMC309749.9010 PRLSMC309749.9025 PRLSMC309749.9030
Ácido acético ≥80%
Ácido acético
Formula: H₃CCOOH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00036152
Núm. CAS: 64-19-7
EINECS: 200-580-7
UN: 2789
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=6c26d1716b942e60cb8b3ec0f91e6623fed5b3db&prid=web&clid=SAPDAM