Ácido clorhídrico 0.5 M HCl (0.5N) solución volumétrica, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Atención
Sinónimos: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
318957-2L 318957-500ML
318957-2LEA 89.6 EUR
318957-2L 318957-500ML
Ácido clorhídrico 0.5 M HCl (0.5N) solución volumétrica, Fluka™
Ácido clorhídrico
Formula: HCl
MW: 36.46 g/mol
Pto. Ebullición: >100 °C (1.013 hPa)
Pto. de fusión: 0 °C
Densidad: 1.010 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011324
Núm. CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 0.4900 - 0.5100 N
Traceable to NIST SRM effective