Ácido clorhídrico 0.714 mol/l (N/1.4)
Proveedor: PROLABO CMP
Atención
MC307904.6010 MC307904.9010 MC307904.9020
MC307904.6010EA 0 EUR
MC307904.6010 PRLSMC307904.9010 PRLSMC307904.9020
Ácido clorhídrico 0.714 mol/l (N/1.4)
Ácido clorhídrico
Formula: HCl
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011324
Núm. CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,II