Ácido clorhídrico 1 mol/l, EMPROVE® EXPERT para producción biofarmacéutica, SAFC®
Proveedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Atención
1.10165.9025 1.10165.2500 1.10165.9190
1.10165.9025EA 0 EUR
1.10165.9025 1.10165.2500 1.10165.9190
Ácido clorhídrico 1 mol/l, EMPROVE® EXPERT para producción biofarmacéutica, SAFC®
Ácido clorhídrico
Formula: HCl
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011324
Núm. CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,