Ácido clorhídrico 2 mol/l (2 N)
Proveedor: PROLABO CMP
Atención
MC240305.1000 MC240305.2000 MC240305.5000 MC240305.9010 MC240305.9020 MC240305.5010
PRLSMC240305.1000EA 0 EUR
PRLSMC240305.1000 PRLSMC240305.2000 PRLSMC240305.5000 PRLSMC240305.9010 PRLSMC240305.9020 PRLSMC240305.5010
Ácido clorhídrico 2 mol/l (2 N)
Ácido clorhídrico
Formula: HCl
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011324
Núm. CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,II