Ácido clorhídrico 2.0 M HCl (2.0N) solución volumétrica, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
Sinónimos: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
35327-1L 35327-10L-VP
35327-1LEA 65.4 EUR
35327-1L 35327-10L-VP
Ácido clorhídrico 2.0 M HCl (2.0N) solución volumétrica, Fluka™
Ácido clorhídrico
Formula: HCl
MW: 36.46 g/mol
Densidad: 1.04 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011324
Núm. CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Factor 0.999 - 1.001
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective