Ácido glicolico 70%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
411030010 411032500 411030250
ACRO411030010EA 40.6 EUR
ACRO411030010 ACRO411032500 ACRO411030250
Ácido glicolico 70%
Ácido glicolico
Formula: C₂H₄O₃
Pto. de fusión: 10 °C
Densidad: 1,27 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004312
Núm. CAS: 79-14-1
EINECS: 201-180-5
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear yellow to light amber Solution
Titration with NaOH 65 to 72 % w/w
GC ≥94 %
Enantiomeric excess ≥97.5 % (GC)