Ácido glicolico ∼66 - 70% en solución acuosa
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
L14980.AP
L14980.0F
L14980.APEA
28.1
EUR
L14980.AP
L14980.0F
Ácido glicolico ∼66 - 70% en solución acuosa
Ácido glicolico
CAS No.: 79-14-1
Molecular Formula: C2H4O3
Formula Weight: 76.05
Flash Point: None
Refractive Index: 1.411
Odour: Sweet
Boiling Point: 112°
Beilstein Reference: 1209322
Merck Reference: 14,4498
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00004312
Formula:
C₂H₄O₃ Pto. Ebullición: 112 °C Densidad: 1,270 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004312 Núm. CAS: 79-14-1 EINECS: 201-180-5 UN: 3265 ADR: 8,II Índice Merck: 14,4498 |