Ácido clorhídrico 3 mol/l (3 N), VOLUSOL® solución volumétrica
Proveedor: VWR Chemicals
Atención
5050.5000EA 121 EUR
5050.5000 5050.1000
Ácido clorhídrico 3 mol/l (3 N), VOLUSOL® solución volumétrica
Ácido clorhídrico
Formula: HCl
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011324
Núm. CAS: 7647-01-0
EINECS: 0
UN: 1789
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Titer 2.95 - 3.05 mol/l