Ácido glicolico ≥70% en solución acuosa para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: 2-Hydroxy acid, 2-Hydroxyacetic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14186.1000 8.14186.9025
8.14186.1000EA 79.2 EUR
8.14186.1000 8.14186.9025
Ácido glicolico ≥70% en solución acuosa para síntesis, Sigma-Aldrich®
Ácido glicolico
Formula: C₂H₄O₃
MW: 76.05 g/mol
Pto. Ebullición: 266
Densidad: 1.262 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004312
Núm. CAS: 79-14-1
EINECS: 201-180-5
UN: 3265
ADR: 8 II
Índice Merck: 13,04511
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 10 °C
Boiling Point 112 °C (1013 hPa)
Density 1.262 g/cm3 (20 °C)
pH 0.1 (H2O, 25 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material