Ácido glicolico 70% ≥70% en solución acuosa, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
|
Peligro
|
Sinónimos:
2-Hydroxy acid, 2-Hydroxyacetic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14662.1000
8.14662.5000
8.14662.9026
8.14662.1000EA
135
EUR
8.14662.1000
8.14662.5000
8.14662.9026
Ácido glicolico 70% ≥70% en solución acuosa, Sigma-Aldrich®
Ácido glicolico
Formula:
C₂H₄O₃ MW: 76.05 g/mol Pto. Ebullición: 266 Densidad: 1.262 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004312 Núm. CAS: 79-14-1 EINECS: 201-180-5 UN: 3265 ADR: 8 II Índice Merck: 13,04511 |
Resultados test especificaciones
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | 10 °C |
Boiling Point | 112 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 27.5 hPa (25 °C) |
Density | 1.26 g/cm3 (20 °C) |
pH | 0.5 (H2O) |
Hazard Class | 8 |
Hazard Class Description | Corrosive material |