Ácido clorhídrico 4 mol/l (4 N), VOLUSOL® solución volumétrica
Proveedor: VWR Chemicals
Atención
310701.1000EA 33.6 EUR
310701.1000 310701.5000
Ácido clorhídrico 4 mol/l (4 N), VOLUSOL® solución volumétrica
Ácido clorhídrico
Formula: HCl
Densidad: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011324
Núm. CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Titer 3.984 - 4.016 mol/l
NIST trazable Confirmado