Ácido oxálico 10% (w/v) en solución acuosa
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Ethanedioic acid
35617.K2 35617.K7
35617.K2EA 64.3 EUR
35617.K2 35617.K7
Ácido oxálico 10% (w/v) en solución acuosa
Ácido oxálico
Molecular Formula: HO2CCO2H Formula Weight: 90.04 Physical Form: Liquid Odour: Odourless UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00002573
Formula: C₂H₂O₄
MW: 90.04 g/mol
Pto. Ebullición: 365
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002573
Núm. CAS: 144-62-7
EINECS: 205-634-3
UN: 3265
ADR: 8 III
Índice Merck: 13,06980