Trimetilamina 33% (w/w) 4.2 M in ethanol, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
270440250 270442500 270440010 270440050 270440010_T 270440050_T 270440250_T 270442500_T
ACRO270440250EA 49.3 EUR
ACRO270440250 ACRO270442500 ACRO270440010 ACRO270440050 270440010_T 270440050_T 270440250_T 270442500_T
Trimetilamina 33% (w/w) 4.2 M in ethanol, puro
Trimetilamina
Formula: C₃H₉N
Pto. Ebullición: 50 °C
Densidad: 0,75 g/cm³
Pto. de inflamación: –20 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008327
Núm. CAS: 75-50-3
EINECS: 200-875-0
UN: 2924
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Solution
Titration with HCl 32 to 34 %