Dimetilamina 40% en solución acuosa
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
163670010
163670025
163670100
ACRO163670010EA
45.1
EUR
ACRO163670010
ACRO163670025
ACRO163670100
Dimetilamina 40% en solución acuosa
Dimetilamina
Formula:
C₂H₇N Pto. de fusión: –37 °C Densidad: 0,89 g/cm³ Pto. de inflamación: –18 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008288 Núm. CAS: 124-40-3 EINECS: 204-697-4 UN: 1160 ADR: 3,II |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear colorless Solution |
Titration with HCl | 39.0 to 41.0 % |