Dimetilamina 40% (w/w) en solución acuosa
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
31458.30
31458.A1
31458.30EA
30.7
EUR
31458.30
31458.A1
Dimetilamina 40% (w/w) en solución acuosa
Dimetilamina
CAS No.: 124-40-3
Molecular Formula: (CH3)2NH
Formula Weight: 45.08
Flash Point: 15°(60°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.890
Refractive Index: 1.3700
Odour: Fish-like
Beilstein Reference: 605257
Merck Reference: 14,3228
UN No.: 1160
MDL No.: MFCD00008288
Formula:
C₂H₇N Densidad: 0,890 Pto. de inflamación: 15 °C (60 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008288 Núm. CAS: 124-40-3 EINECS: 204-697-4 UN: 1160 ADR: 3,II Índice Merck: 14,3228 |