Dimetilamina 40% (w/w) en solución acuosa
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
43261.KV
43261.KW
43261.KVEA
56.1
EUR
43261.KV
43261.KW
Dimetilamina 40% (w/w) en solución acuosa
Dimetilamina
CAS No.: 124-40-3
Molecular Formula: (CH3)2NH
Formula Weight: 45.08
Flash Point: 15°(60°F)
Physical Form: Liquid in Ampoule
Density: 0.890
Refractive Index: 1.3700
Odour: Fish-like
Beilstein Reference: 605257
Merck Reference: 14,3228
UN No.: 1160
MDL No.: MFCD00008288
Formula:
C₂H₇N MW: 45.08 g/mol Pto. Ebullición: 6.9 Pto. de fusión: -92.8 Densidad: 0.890 Pto. de inflamación: 15 °C (60 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008288 Núm. CAS: 124-40-3 EINECS: 204-697-4 UN: 1160 ADR: 3 II Índice Merck: 14,3228 |