Dimetilamina 40% en solución acuosa para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
|
Peligro
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22033.1000
8.22033.2500
8.22033.1000EA
39.1
EUR
8.22033.1000
8.22033.2500
Dimetilamina 40% en solución acuosa para síntesis, Sigma-Aldrich®
Dimetilamina
Formula:
C₂H₇N Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008288 Núm. CAS: 124-40-3 EINECS: 204-697-4 UN: 1160 ADR: 3 (8),II |
Resultados test especificaciones
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | -38 °C |
Boiling Point | 51 - 100 °C |
Vapor Pressure | 263 hPa (20 °C) |
Flash Point | -18.5 °C |
Refractive Index | 1.37 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 2.6 - 12.3 %(V) |
Density | 0.89 g/cm3 (20 °C) |
pH | 14 (H2O) |
Ignition Point | 415 °C |