Ácido sulfúrico 0.01 mol/l (0.02 N) en solución acuosa solución volumétrica
Proveedor: REAGECON
SU20015 SU20011
REGESU20015EA 75.3 EUR
REGESU20015 REGESU20011
Ácido sulfúrico 0.01 mol/l (0.02 N) en solución acuosa solución volumétrica
Ácido sulfúrico
Formula: H₂SO₄
Densidad: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064589
Núm. CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8,II