5-Aminopentan-1-ol 50% en solución acuosa
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 5-Amino-1-pentanol
387911000 387918000 387910250
ACRO387911000EA 130 EUR
ACRO387911000 ACRO387918000 ACRO387910250
5-Aminopentan-1-ol 50% en solución acuosa
5-Aminopentan-1-ol
Formula: C₅H₁₃NO
MW: 103.16 g/mol
Pto. Ebullición: 222
Pto. de fusión: 36
Densidad: 0.987 g/cm³
Pto. de inflamación: >100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008237
Núm. CAS: 2508-29-4
EINECS: 219-718-2
UN: 2735
ADR: 8 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Solution
Infrared spectrum Conforms
Titration with HCl 48.0 to 52.0 %