Ácido sulfúrico 0.025 mol/l (0.05 N) en solución acuosa
Proveedor: PROLABO CMP
MC240310.1000
MC240310.5000
MC240310.6010
MC240310.9010
PRLSMC240310.1000EA
0
EUR
PRLSMC240310.1000
PRLSMC240310.5000
PRLSMC240310.6010
PRLSMC240310.9010
Ácido sulfúrico 0.025 mol/l (0.05 N) en solución acuosa
Ácido sulfúrico
Formula:
H₂SO₄ Densidad: 1,01 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00064589 Núm. CAS: 7664-93-9 EINECS: 231-639-5 UN: 2796 ADR: 8,II |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...