Ácido sulfúrico 0.02 mol/l (0.04 N) en solución acuosa
Proveedor: PROLABO CMP
MC302865.1000 MC302865.5000 MC302865.6010 MC302865.9010
PRLSMC302865.1000EA 0 EUR
PRLSMC302865.1000 PRLSMC302865.5000 MC302865.6010 PRLSMC302865.9010
Ácido sulfúrico 0.02 mol/l (0.04 N) en solución acuosa
Ácido sulfúrico
Formula: H₂SO₄
Densidad: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064589
Núm. CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8,II